Stampa…
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15945.06 A15945.14 A15945.22
A15945.06EA 31 EUR
A15945.06 A15945.14 A15945.22
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 874-90-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Odour: Almond-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 508117 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001818
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 256…257 °C
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001818
CAS Number: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III