3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4110-35-4
Molecular Formula: C7H3N3O4
Formula Weight: 193.12
Melting Point: 127-130°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007228
Formula:
C₇H₃N₃O₄ Punto di fusione: 127…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007228 CAS Number: 4110-35-4 EINECS: 223-889-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |