2-Nitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
o-Nitrobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 612-24-8
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 165°/16mm
Beilstein Reference: 638987
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007044
Formula:
C₇H₄N₂O₂ Peso molecolare: 148,12 g/mol Punto di ebollizione: 165 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 107…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007044 CAS Number: 612-24-8 EINECS: 210-301-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |