Stampa…
Benzonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 33.3 EUR
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzonitrile
Formula: C₇H₅N
Punto di ebollizione: 190,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001770
CAS Number: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)