Stampa…
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19678.03 A19678.06 A19678.14
A19678.03EA 31.6 EUR
A19678.03 A19678.06 A19678.14
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 487-70-7 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2254429
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003329
CAS Number: 487-70-7
EINECS: 207-663-7