2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 35094-87-2
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2250084
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di fusione: ∼230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016592 CAS Number: 35094-87-2 |