Stampa…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
345940010 345940050
ACRO345940010EA 124 EUR
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di fusione: 226…227 °C
MDL Number: MFCD00016592
CAS Number: 35094-87-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %