Stampa…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 49.9 EUR
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159…163 °C
Densità: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003325
CAS Number: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2