Stampa…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
421790250 421790050 421791000
ACRO421790250EA 166 EUR
ACRO421790250 ACRO421790050 ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159…162 °C
Densità: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003325
CAS Number: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
GC ≥97.5 %