3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
93
EUR
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Formula:
C₇H₆O₃ Peso molecolare: 138,12 g/mol Punto di fusione: 158…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016611 CAS Number: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |