Stampa…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 142 EUR
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…155 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003370
CAS Number: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Visualizza i codici
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol