Stampa…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
A11558.06 A11558.14 A11558.22
A11558.06EA 45.9 EUR
A11558.06 A11558.14 A11558.22
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 139-85-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-157° Beilstein Reference: 774381 Merck Reference: 14,7893 MDL No.: MFCD00003370
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…157 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003370
CAS Number: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,7893