Stampa…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
114850250 114851000
ACRO114850250EA 115 EUR
ACRO114850250 ACRO114851000
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…157 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003370
CAS Number: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm