Stampa…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15565.03 A15565.06 A15565.14
A15565.03EA 27.4 EUR
A15565.03 A15565.06 A15565.14
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 60…65 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 97…101 °C
Densità: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003333
CAS Number: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6