Stampa…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114840050 114840250
ACRO114840050EA 68.6 EUR
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 60 - 65 °C (12 -rr)
Punto di fusione: 98…102 °C
Densità: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003333
CAS Number: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm