Stampa…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12868.14 A12868.22 A12868.36
A12868.14EA 52.2 EUR
A12868.14 A12868.22 A12868.36
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 134…138 °C
Densità: 1,448 g/cm³ (–93 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011686
CAS Number: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 14,8156