2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
173640250
173641000
173645000
ACRO173640250EA
54.3
EUR
ACRO173640250
ACRO173641000
ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₆O₃ Punto di ebollizione: 220…228 °C (22 mmHg) Punto di fusione: 133…138 °C Densità: 1,448 g/cm³ (-93 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011686 CAS Number: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Merck Index: 12,08324 |
Appearance | Light beige to pink-orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
GC | ≥97.5 % |