Stampa…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
183510050 183510250
ACRO183510050EA 32.5 EUR
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003324
CAS Number: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %