Stampa…
4-Idrossibenzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
8.04536.0100EA 52.8 EUR
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
4-Idrossibenzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Idrossibenzaldeide
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 116 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006939
CAS Number: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Visualizza i codici
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO