3-Hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 100-83-4
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Melting Point: 102-105°
Boiling Point: 191°/50mm
MDL No.: MFCD00003368
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 191 °C (50 mmHg) Punto di fusione: 102…105 °C Densità: 1,1299 g/cm³ (114 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003368 CAS Number: 100-83-4 EINECS: 202-892-9 |