Stampa…
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
120961000 120965000
ACRO120961000EA 52.5 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 191 °C (50 mmHg)
Punto di fusione: 101…105 °C
Densità: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003368
CAS Number: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %