Stampa…
Salicilaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9010 8.00640.9020 8.00640.9040 8.00640.9055 8.00640.9025
8.00640.0005EA 21.7 EUR
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9010 8.00640.9020 8.00640.9040 8.00640.9055 8.00640.9025
Salicilaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Salicilaldeide
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003317
CAS Number: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08405
Visualizza i codici
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C