Salicilaldeide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 90-02-8
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.168
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: -7°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 471388
Merck Reference: 14,8326
MDL No.: MFCD00003317
Precursor to a variey of chelating agents
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 197 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 1,168 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003317 CAS Number: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 Merck Index: 14,8326 |