Stampa…
Salicilaldeide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
132600010 132601000 132602500 132600050
ACRO132600010EA 185 EUR
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
Salicilaldeide 99%
Salicilaldeide
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003317
CAS Number: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08405
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
Specific gravity 1.16 to 1.17