3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
139910250
139911000
139915000
ACRO139910250EA
24
EUR
ACRO139910250
ACRO139911000
ACRO139915000
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 163…165 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 73…76 °C Densità: 1,367 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003364 CAS Number: 86-81-7 EINECS: 201-701-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to cream Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 76 °C |
GC | ≥96.0 % |