Stampa…
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 59.1 EUR
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003313
CAS Number: 830-79-5
EINECS: 212-598-2