Stampa…
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 60.1 EUR
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003313
CAS Number: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %