Stampa…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B22792.14 B22792.22
B22792.14EA 53.4 EUR
B22792.14 B22792.22
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4460-86-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 140°/4mm subl. MDL No.: MFCD00003312
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (4 mmHg) (subl.)
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003312
CAS Number: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3