Stampa…
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 25.5 EUR
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 38…41 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003310
CAS Number: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %