Syringaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 134-96-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 192-193°/14mm
Merck Reference: 14,9015
MDL No.: MFCD00006943
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 192…193 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 110…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006943 CAS Number: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Merck Index: 14,9015 |