Stampa…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155220100 155220500
ACRO155220100EA 90.3 EUR
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 151 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003366
CAS Number: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %