Veratraldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 120-14-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 281°
Beilstein Reference: 473899
Merck Reference: 14,9951
MDL No.: MFCD00003363
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 281 °C Punto di fusione: 42…46 °C Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003363 CAS Number: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Merck Index: 14,9951 |