Stampa…
Veratraldehyde 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 33.5 EUR
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Veratraldehyde 99+%
Veratraldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 42…45 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003363
CAS Number: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %