Stampa…
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12209.03 A12209.06 A12209.14
A12209.03EA 50.5 EUR
A12209.03 A12209.06 A12209.14
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 3392-97-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00010862
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010862
CAS Number: 3392-97-0