Stampa…
VWR®, Imbuti per polveri
Fornitore: VWR Collection
221-0183EA 22.8 EUR
221-0183 221-0184 221-0185 221-0186 221-0187 221-0188
VWR®, Imbuti per polveri
Imbuti Imbuti per polveri
Vetro borosilicato, grado 3.3.
  • Buone proprietà chimiche e fisiche
  • Ottima resistenza termica
  • Pulizia semplice e rapida
Con pareti interne lisce. Per il trasferimento di polveri. Utilizzabili anche per liquidi.