Stampa…
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 32.2 EUR
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 45…50 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003314
CAS Number: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %