2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12549.14
A12549.22
A12549.14EA
31.1
EUR
A12549.14
A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 613-45-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 165°/10mm
MDL No.: MFCD00003311
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 165 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 67…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003311 CAS Number: 613-45-6 EINECS: 210-342-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...