Stampa…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 33.7 EUR
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003311
CAS Number: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %