Stampa…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
115370500 115370100
ACRO115370500EA 129 EUR
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 49…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003309
CAS Number: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %