Stampa…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11127.03 A11127.06 A11127.14
A11127.03EA 39.2 EUR
A11127.03 A11127.06 A11127.14
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 18278-34-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2045122
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051964
CAS Number: 18278-34-7