Stampa…
VWR®, Imbuti, con gambo corto
Fornitore: VWR Collection
221-0175EA 30.1 EUR
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Imbuti, con gambo corto
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
Vetro borosilicato, grado 3.3.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con pareti interne lisce.
Certificazioni: ISO 4798.