Stampa…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 34.9 EUR
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051964
CAS Number: 18278-34-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %