Stampa…
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 22 EUR
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 179 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 112…116 °C
Densità: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003369
CAS Number: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %