Stampa…
Cassette per tessuti, Slimsette™, in caricatori QuickLoad™, M509SL
Fornitore: Simport Scientific
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 284 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Cassette per tessuti, Slimsette™, in caricatori QuickLoad™, M509SL
Cassette per istologia Cassette per tessuti
Realizzate in resina acetalica. Questo modello è simile alla cassetta M507, ma è destinato a procedure di processazione/inclusione di tessuti.
  • Le ampie aree di etichettatura sono situate su tre lati della cassetta
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45°
  • Disponibili in diversi colori esenti da metalli e atossici
Il caricatore trasparente consente la visione delle cassette per verificare l'assenza di inceppamenti durante il processo di stampa. Le fessure flow-through ottimizzano lo scambio di fluidi e garantiscono un adeguato drenaggio. I coperchiMore Product Information