Stampa…
Clip per giunti smerigliati, Clipox® NS
Fornitore: CLIPOX
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Clip per giunti smerigliati, Clipox® NS
Morsetti Morsetti per giunti NS
Filo in acciaio inox AISI 316 Ti a bobina
  • Eccellente resistenza termica, chimica e alle sostanze acide
  • Facili da applicare e rimuovere grazie agli appigli situati su entrambi i lati
  • Congiunzione orizzontale e verticale sicura con sospensione verticale in caso di sovraccarico di pressione
Certificazioni: A norma EN 9001