Stampa…
6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
L13145.03 L13145.06
L13145.03EA 69.8 EUR
L13145.03 L13145.06
6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
6-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 700-44-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 68-74° Beilstein Reference: 1101524
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 68…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151830
CAS Number: 700-44-7
EINECS: 211-844-6