Stampa…
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 89.5 EUR
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 103 °C (2,5 mmHg)
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003332
CAS Number: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %