Stampa…
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 24.8 EUR
A12971.03 A12971.06 A12971.14
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
4-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 124 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 40…44 °C
Densità: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003327
CAS Number: 673-22-3
EINECS: 211-604-0