Stampa…
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 79.1 EUR
ACRO171080050 ACRO171080250
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
4-Methoxysalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003327
CAS Number: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %