Stampa…
2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 51.2 EUR
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 265…266 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 40…42 °C
Densità: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003322
CAS Number: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %